Principaux documents
186996
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-furaldehyde
98%
1 G
58,10 €
58,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
58,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
79-81 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(CC)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Ethyl-2-furaldehyde was used in the synthesis of N-(tert-butoxycarbonyl)-3-(benzoxazol-5-yl)alanine methyl ester derivatives[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
New fluorescent probes based on 3-(2-benzoxazol-5-yl) alanine skeleton-Synthesis and photophysical properties.
Guzow K, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 187(1), 87-96 (2007)