Principaux documents
184535
Sigma-Aldrich
Silver cyanide
99%
Synonyme(s) :
Argentous cyanide, Silver monocyanide 2
10 G
79,80 €
50 G
268,00 €
79,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
79,80 €
50 G
268,00 €
About This Item
Formule linéaire :
AgCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.89
Beilstein:
4360924
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
79,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Ag]C#N
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;
Clé InChI
MFIHOCAEOJNSOL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Used in preparation of Tl[Ag(CN)2], which exhibits previously unknown Ag(CN)2 luminescence.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Mohammad A. Omary et al.
Inorganic chemistry, 37(6), 1380-1386 (2001-10-24)
The structure of thallium dicyanoargentate(I) has been determined crystallographically. The crystal structure shows an Ag-Ag distance of 3.11 Å. This is the shortest Ag-Ag distance reported for any silver dicyanide salt whose crystal structure has been determined. Raman spectra of