Principaux documents
183741
Sigma-Aldrich
(+)-p-Menth-1-en-9-ol,mixture of isomers
(R,R)-isomer ~67%, (R,S)-isomer ~33%, 97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +99°, c = 4.2 in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
115-116 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CO)C1CCC(C)=CC1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup