183180
Tetrathiafulvalene
97%
Synonyme(s) :
Δ2,2′-Bi-1,3-dithiole, TTF
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
116-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S1C=CS\C1=C2/SC=CS2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H
Clé InChI
FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves