Principaux documents
181277
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
average Mw 5,000,000, powder
Synonyme(s) :
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin, Poly(acrylamide-acrylic acid)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Poids mol.
average Mw 5,000,000
Impuretés
10-15 wt. % water
5-10 wt. % sodium sulfate
Viscosité
2-3 cP, 0.1 % in H2O
Température de transition
Tg 165 °C
Solubilité
water and some protic solvents: soluble
Densité
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
Application
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Caractéristiques et avantages
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable