Principaux documents
180696
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxopropylphosphonate
95%
Synonyme(s) :
Dimethyl acetonylphosphonate
5 G
32,70 €
25 G
155,00 €
32,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
32,70 €
25 G
155,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.11
Beilstein:
1766218
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
32,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
76-79 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phosphonate
Chaîne SMILES 
COP(=O)(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used together with tosyl azide in a one-pot alkynylation of aldehydes.[1][2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Synthesis, 753-753 (2006)
Synthesis, 59-59 (2004)
B Resul et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(2), 243-248 (1993-01-22)
A series of phenyl-substituted analogues of prostaglandin F2 alpha (PGF2 alpha) were prepared and evaluated for ocular hypotensive effect and side effects in different animal models. In addition, the activity of the analogues on FP receptors was studied in vitro.