Principaux documents
179078
Sigma-Aldrich
trans-2-Methylcyclopentanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C5H8OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
150-151 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
BVIJQMCYYASIFP-PHDIDXHHSA-N
Description générale
trans-2-Methylcyclopentanol is one of the constituents of Gynandropsis gynandra oil[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gynandropsis gynandra essential oil and its constituents as tick (Rhipicephalus appendiculatus) repellents.
Phytochemistry, 50(3), 401-405 (1999)