Documents
17313
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(9-anthryl)-Ala-OH
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-3-(9-anthryl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Qualité
purum
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1c2ccccc2cc3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C32H25NO4/c34-31(35)30(18-28-22-11-3-1-9-20(22)17-21-10-2-4-12-23(21)28)33-32(36)37-19-29-26-15-7-5-13-24(26)25-14-6-8-16-27(25)29/h1-17,29-30H,18-19H2,(H,33,36)(H,34,35)/t30-/m0/s1
Clé InChI
OGLRHZZGDZRSHK-PMERELPUSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable