Principaux documents
17259
Sigma-Aldrich
2-Aminoacetamidine dihydrobromide
≥80.0% (CE)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H7N3 · 2HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.92
Beilstein:
3676692
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥80.0% (CE)
Impuretés
≤0.1% toluene (H-NMR)
≤0.5% TBME
≤0.5% acetic acid
Pf
227-232 °C
Chaîne SMILES 
Br[H].Br[H].NCC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.2BrH/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H3,4,5);2*1H
Clé InChI
SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminoacetamidine dihydrobromide may be used in the synthesis of 2-amino-5-(4-(2-(N-benzyloxycarbonylamino)ethoxy)phenyl)pyradine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :