17049
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Pf
38-42 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(OC)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-10(13-2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3
Clé InChI
QUWDMLYTJRQRRO-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable