168793
Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
99%
87,60 €
About This Item
87,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
298 °C (lit.)
Pf
42-43 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(10(11)14-3)5-9(6-8)13-2/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable