Principaux documents
164569
Sigma-Aldrich
Tritylium hexafluorophosphate
Synonyme(s) :
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate, NSC 176018, Triphenylcarbonium hexafluorophosphate, Triphenylmethyl hexafluorophosphate, Trityl hexafluorophosphate
10 G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3C(PF6)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.29
Beilstein:
4344297
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
~150 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.F6P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7(2,3,4,5)6/h1-15H;/q+1;-1
Clé InChI
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant of reagent involved in:
  • Si-H and Si-Si bond activeation at Pt of neutral and cationic silyl Pt bisphosphine complexes
  • Investigations of interactions with chromium acetylacetonate nitride mononuclear complexes
  • Synthesis of "push-pull" tropylium-fused aminoporphyrazine
  • Preparation of cycloheptatrienyl and tropylium calix[4]arenes
  • Synthesis of palladacycles containing chiral rhenium half-sandwich complex for use as a catalyst
  • Double ring-opening polyaddition of spiro orthoesters
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges