Principaux documents
16297
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Numéro CAS:
Beilstein:
9718382
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)20-11-9-19(10-12-20)15(16(21)22)13-5-7-14(24-4)8-6-13/h5-8,15H,9-12H2,1-4H3,(H,21,22)
Clé InChI
DCFDOKBNIXUWKP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable