161969
Triethylenetetramine tetrahydrochloride
97%
Synonyme(s) :
Cuprior, Trientine tetrahydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
269-270 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.4ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;;;/h9-10H,1-8H2;4*1H
Clé InChI
OKHMDSCYUWAQPT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable