161896
3,4-Dibenzyloxyphenethylamine hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
131-133 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES
Cl.NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H23NO2.ClH/c23-14-13-18-11-12-21(24-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)25-17-20-9-5-2-6-10-20;/h1-12,15H,13-14,16-17,23H2;1H
Clé InChI
KXIZXPRLNNDQKS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable