16175
2-(2-Bromoethyl)-2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
technical, ≥90.0% (AT)
About This Item
Qualité
technical
Pureté
≥90.0% (AT)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.470 (lit.)
Point d'ébullition
72-73 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)COC(C)(CCBr)OC1
InChI
1S/C9H17BrO2/c1-8(2)6-11-9(3,4-5-10)12-7-8/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
HSWLDQSQVWEZIG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves