159263
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
90-92 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
nitrile
Chaîne SMILES
CCO\C(C)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C7H8N2O/c1-3-10-6(2)7(4-8)5-9/h3H2,1-2H3
Clé InChI
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable