159182
Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
114-116 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1c(N)sc2CCCCc12
InChI
1S/C11H15NO2S/c1-2-14-11(13)9-7-5-3-4-6-8(7)15-10(9)12/h2-6,12H2,1H3
Clé InChI
CDYVTVLXEWMCHU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable