Principaux documents
158356
Sigma-Aldrich
2-Benzimidazolemethanol
97%
5 G
84,60 €
84,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
84,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
171-175 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2O/c11-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
Clé InChI
IAJLTMBBAVVMQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Benzimidazolemethanol was used in the preparation of 2-(chloromethyl)-1-(methylsulfonyl)benzimidazole via methanesulfonylation.[1] It was also used in the synthesis of 1H-benzimidazol-2-ylmethyl diethyl phosphate.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis, acid-base and complexing properties with Cu (II), Co (II) and Zn (II) in aqueous solution of a novel 1H-benzimidazol-2-ylmethyl diethyl phosphate ligand: Comparison with other 2-substituted benzimidazole ligands
Kufelnicki A, et al.
Polyhedron, 53, 20-25 (2013)
The methanesulfonylation of 2-benzimidazolemethanol and alpha-(2-benzimidazolyl)benzyl alcohol.
A J Charlson
Carbohydrate research, 29(1), 89-98 (1973-07-01)
Fangling Wu et al.
Talanta, 224, 121402-121402 (2021-01-01)
In this work, a sensitive, rapid, and matrix effect-free method for online simultaneous detection of benzimidazoles in animal products by in-tube solid-phase microextraction coupled with mass spectrometry (in-tube SPME-MS) was investigated. Herein, according to the chemical structures properites of the