Principaux documents
157589
Sigma-Aldrich
4-Methoxychalcone
98%
Synonyme(s) :
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
73-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1