157481
4-Nitrochalcone
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
158-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H11NO3/c17-15(13-4-2-1-3-5-13)11-8-12-6-9-14(10-7-12)16(18)19/h1-11H/b11-8+
Clé InChI
WDZGGAFMGIOIQS-DHZHZOJOSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable