Principaux documents
156485
Sigma-Aldrich
Mercury(II) trifluoroacetate
98%
Synonyme(s) :
Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercuric trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid mercury(II) salt
About This Item
Formule linéaire :
Hg(CF3COO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.62
Beilstein:
3633860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
crystalline powder
powder, crystals or chunks
solid
Pertinence de la réaction
core: mercury
reagent type: catalyst
Pf
171-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)O[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
Application
Promotes selective cyclization of methylthio-substituted divinyl ketones to 5-fluorocyclopentenone derivatives.[1]
Adéquation
Reagent of choice for oxymercuration providing higher yields and greater selectivity. Fieser, M. Reagents for Organic Synthesis John Wiley and Sons: New York, 1992 Vol. 16, p 377 (Z233773). J. Org. Chem. 1990, 55, 5580.
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Central nervous system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Hara, S. et al.
Synlett, 411-411 (1999)