Principaux documents
156205
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99.3%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Numéro Beilstein :
1731074
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
Qualité
spectrophotometric grade
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
6.17 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.3%
Température d'inflammation spontanée
548 °F
Limite d'explosivité
24.5 %
Impuretés
<0.020% water
Résidus d'évap.
<0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
124-125 °C (lit.)
124-125 °C
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES 
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Immune system, thymus
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup