Principaux documents
15477
Sigma-Aldrich
Boc-Cha-OH hydrate
≥99.0% (TLC), ~1 mol/mol water
Synonyme(s) :
Boc-3-cyclohexyl-L-alanine hydrate, Boc-hexahydro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H25NO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.35 (anhydrous basis)
Beilstein:
3060603
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −15.5±1°, c = 2% in glacial acetic acid
Impuretés
~1 mol/mol water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H25NO4.H2O/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10;/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);1H2/t11-;/m0./s1
Clé InChI
KGIDHDHQFLWAMT-MERQFXBCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable