154113
4-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
(4-Methoxyphenyl)methylcarbinol, (±)-1-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, (±)-1-(4-Methoxyphenyl)ethanol, (±)-1-(p-Methoxyphenyl)ethanol, 1-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-ol
280,00 €
About This Item
280,00 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
95 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)O
InChI
1S/C9H12O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Clé InChI
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup