153818
2-Adamantylamine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
2-Adamantanamine hydrochloride, 2-Aminoadamantane hydrochloride
56,30 €
About This Item
56,30 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NC1[C@@H]2C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H]1C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6;/h6-10H,1-5,11H2;1H/t6-,7+,8-,9+,10?;
Clé InChI
WLDWDRZITJEWRJ-ZDAMNCSYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable