15372
(R)-(+)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
About This Item
Pureté
≥99.0% (T)
Activité optique
[α]20/D +14±1°, c = 1% in methylene chloride
Pf
67-69 °C
68-70 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1[C@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable