Principaux documents
153079
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
3-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
5 G
41,90 €
41,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
41,90 €
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
pb
200-205 °C (lit.)
Densité
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
Clé InChI
WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
H V Lavrov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(33), 10926-10934 (2017-08-03)
We have predicted earlier by DFT simulation that tridentate O,N,O-donor cyclic dilactams (B) belonging to the family of pyridine-2,6-dicarboxamides are much more selective and efficient extractants for the separation of lanthanides and actinides than open-structure pyridine-2,6-dicarboxamides due to the higher
The Structures of Biphenyl, o-Terphenyl and Tetraphenylene1.
Karle IL and Brockway LO.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1974-1979 (1944)