Documents
152722
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin-6-one
97%
Synonyme(s) :
11,12-Dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
246-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1Nc2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H13NO/c17-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16-15/h1-8H,9-10H2,(H,16,17)
Clé InChI
JZDBKFVASLJURR-UHFFFAOYSA-N
Application
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin-6-one (11,12-Dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one) was used in the preparation of 5-Benzyl-11,12-dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Conformational behaviour of medium-sized rings. Part I. 5, 6, 11, 12-Tetrahydrodibenzo [a, e] cyclo-octene (1, 2, 5, 6-dibenzocyclo-octa-1, 5-diene) and heterocyclic analogues.
Crossley R, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 205-217 (1973)