Documents
152056
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2,5-Dimethyl-p-anisaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H2(CH3)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
31-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)c(C=O)cc1C
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-5-10(12-3)8(2)4-9(7)6-11/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
KYHULTSMPDXSLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable