Documents
151475
Sigma-Aldrich
Tetrabromo-1,2-benzoquinone
95%
Synonyme(s) :
o-Bromanil
About This Item
Formule linéaire :
C6Br4(=O)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Pf
148-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br