Principaux documents
15135
Sigma-Aldrich
Boc-D-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-penicillamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H27NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.48
Numéro Beilstein :
4238287
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Boc-D-Pen(Mob)-OH, ≥98.0% (TLC)
Pureté
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
Clé InChI
NEUHEEDQLRFEIM-AWEZNQCLSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable