15129
Boc-D-Leu-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-leucine
About This Item
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clé InChI
MDXGYYOJGPFFJL-MRVPVSSYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable