Principaux documents
15115
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OPh
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-glutamic acid 1-phenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.34
Beilstein:
7340685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(9-10-13(18)19)14(20)22-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)/t12-/m0/s1
Clé InChI
UUGORLVQLJSWBX-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C J Bailey et al.
The Biochemical journal, 284 ( Pt 1), 177-180 (1992-05-15)
The two epidermolytic toxins were shown to have intrinsic N-t-butyloxycarbonyl-L-glutamic acid alpha-phenyl esterase activity. The activity was dependent on free toxin pKa values of 6.6 and 6.8 for ETA and ETB respectively. ETB incorporated 0.97 mol of radiolabelled di-isopropyl phosphorofluoridate/mol