151041
2,4-Dimethylbenzaldehyde
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
−9 °C (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup