Principaux documents
15040
Sigma-Aldrich
Boc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH
≥96.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-3-(3-benzothienyl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.39
Beilstein:
7081201
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO4S/c1-16(2,3)21-15(20)17-12(14(18)19)8-10-9-22-13-7-5-4-6-11(10)13/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
Clé InChI
MURVSBJYXHTRJQ-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sanne Boersma et al.
Cell, 183(7), 1930-1945 (2020-11-15)
RNA viruses are among the most prevalent pathogens and are a major burden on society. Although RNA viruses have been studied extensively, little is known about the processes that occur during the first several hours of infection because of a