Principaux documents
14992
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −31±3°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
133-137 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
Clé InChI
KSDWBXFRQWMWHO-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable