Key Documents
14974
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-β-homoalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro Beilstein :
6800577
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(5-7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable