147966
DL-Phenylalanine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-Phenylalanine, ReagentPlus®, 99%
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
powder, crystals or granules
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique