Principaux documents
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.46
Beilstein:
879568
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
pb
262 °C (lit.)
Pf
73-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Clé InChI
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N