14567
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 3,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Synonyme(s) :
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
118,00 €
About This Item
118,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 3000
Poids mol.
Mr 3000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Extrémité Ω
carboxylic acid
Extrémité α
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable