144614
4-Chlorocinnamonitrile, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Essai
98%
Forme
solid
Pf
55-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES
Clc1ccc(\C=C\C#N)cc1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6H/b2-1+
Clé InChI
PPCNBCKABHGVMX-OWOJBTEDSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup