Principaux documents
142255
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
116-118 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-3-7(10(11)12)5(6)4-9/h1-3H
Clé InChI
ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile was used as reagent during the synthesis of benzo[b]thiophene-2-carboxylate esters[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Direct synthesis of benzo [b] thiophene-2-carboxylate esters involving nitro displacement.
Beck JR.
The Journal of Organic Chemistry, 37(21), 3224-3226 (1972)