Principaux documents
142166
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) diacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO2)2Sb(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
Pf
217-221 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Sb](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
MPOFCRCFZPKTCF-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mio Matsumura et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 130-133 (2015-03-10)
The reaction of triarylantimony diacetates [Ar3Sb(OAc)2] with dialkyl H-phosphites [H-PO(OR)2] in the presence of a Pd(PPh3)4 (5 mol%) catalyst led to the formation of arylphosphonates in moderate to excellent yield under base-free conditions. This reaction is the first example of