141836
2,6-Dichlorobenzamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.03
Beilstein:
1869103
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
196-199 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Clé InChI
JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N