Documents
139300
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrocinnamate, predominantly trans
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
138-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-2-16-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)15/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
Clé InChI
PFBQVGXIMLXCQB-VMPITWQZSA-N
Catégories apparentées
Application
Ethyl 4-nitrocinnamate was used to study the kinetics of reduction of ethyl t-cinnamate and its substituted derivatives by samarium diiodide in the presence of hexamethylphosphoramide and t-butanol.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Reduction of Ethyl t-cinnamates by Samarium Diiodide
Lin T-Y, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 48(5) (2001)