139076
5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate
98%
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 1,3-diacetate
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
165-168 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1cn(C(C)=O)c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H9BrClNO3/c1-6(16)15-5-10(18-7(2)17)11-9(15)4-3-8(13)12(11)14/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable