Principaux documents
137278
Sigma-Aldrich
2-Phenoxybutyric acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(OC6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Point d'ébullition
258 °C (lit.)
Pf
79-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(Oc1ccccc1)C(O)=O