Documents
136875
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-pentanone
99%
Synonyme(s) :
Methyl neopentyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
Point d'ébullition
125-130 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4,4-Dimethyl-2-pentanone was used as starting reagent in the synthesis of 3,4,4,5-tetramethyl-3-hexanol. It was used in the gas-phase reactions of OH radicals with 2,2,4-trimethylpentane.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Sara M Aschmann et al.
Environmental science & technology, 36(4), 625-632 (2002-03-07)
Alkanes are important constituents of gasoline fuel and vehicle exhaust, with branched alkanes comprising a significant fraction of the total alkanes observed in urban areas. Products of the gas-phase reactions of OH radicals with 2,2,4-trimethylpentane and 2,2,4-trimethylpentane-d18 in the presence
Hydrocarbons. XI. Synthesis of Nineteen Decenes1.
Stehman CJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(9), 4163-4165 (1950)