132276
Undecylenic aldehyde
95%
Synonyme(s) :
10-Undecenal
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4427 (lit.)
Point d'ébullition
98-100 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
Clé InChI
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.